Merck
776998
Sigma-Aldrich
(R)-1,1,1-Trifluoro-2-propanol
≥95%
別名:
(R)-1,1,1-Trifluoropropan-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥17,500
¥17,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥17,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H5F3O
CAS番号:
分子量:
114.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥17,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
liquid
光学活性
[α]22/D +8.3°, c = 1% in chloroform
官能基
fluoro
hydroxyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H](O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H5F3O/c1-2(7)3(4,5)6/h2,7H,1H3/t2-/m1/s1
InChI Key
GILIYJDBJZWGBG-UWTATZPHSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
64.4 °F
引火点(℃)
18 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
776998-100MG:
776998-VAR:
776998-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)