Merck
776769
Sigma-Aldrich
InP/ZnS 量子ドット
stabilized with oleylamine ligands, fluorescence λem 590 nm, 5 mg/mL in toluene
別名:
カドミウムフリーのコアシェル量子ドット, カドミウムフリーの量子ドット, コア/シェル重金属フリー量子ドット, 蛍光ナノクリスタル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 ML
¥55,640
¥55,640
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 ML
¥55,640
About This Item
化学式:
InP/ZnS
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NA.23
¥55,640
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
フォーム
liquid
濃度
5 mg/mL in toluene
蛍光検出
FWHM <80 nm, quantum yield ~40%
λem 590 nm
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
InP/ZnSコアシェルナノ結晶は、発光ダイオード(LED)、ディスプレイ、生物医学的用途などさまざまなアプリケーションに適したカドミウムフリー/重金属フリーの量子ドットです。Cd化合物の毒性とそれに付随する世界中の規制により、これらのInP/ZnS量子ドットは、消費者アプリケーションにとってより望ましい代替品となります。
その他情報
物質の有効期間は1年以上です(窒素やアルゴンなどの不活性ガス雰囲気下で4~10°Cの暗所に保存した場合)
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Lungs
WGK
WGK 3
引火点(°F)
closed cup
引火点(℃)
closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
776769-BULK:
776769-VAR:
776769-2ML-KC:
776769-5ML:4548173334998
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Greco; T.
Proc. SPIE: Int. Soc. Opt. Eng., 8424(NanophotonicsIV, 842439/1-842439/1 (2012)
Patrick T K Chin et al.
Biomaterials, 31(26), 6823-6832 (2010-07-14)
Fluorescence molecular imaging is rapidly increasing its popularity in image guided surgery applications. To help develop its full surgical potential it remains a challenge to generate dual-emissive imaging agents that allow for combined visible assessment and sensitive camera based imaging.
Arun Narayanaswamy et al.
ACS nano, 3(9), 2539-2546 (2009-08-18)
Visual color changes between 300 and 510 K were observed in the photoluminescence (PL) of colloidal InP/ZnS core-shell nanocrystals. A subsequent study of PL spectra in the range 2-510 K and fitting the temperature dependent line shift and line width
資料
Dye-sensitized solar cells as a promising, low-cost photovoltaic technology.
有望な低コストの太陽電池技術としての色素増感太陽電池。
Professor Sharma and colleagues review the synthesis and applications of this novel material. This includes a discussion of the unique properties of quantum dots and their suitability for solar cell applications, along with common synthesis techniques used to develop these materials.
量子ドットの合成法、利点と欠点および量子ドット太陽電池デバイスの構造、効率と短所に関して最新研究をご紹介します。
すべて表示