Merck
775576
Sigma-Aldrich
4-クロロ-3-ヨード-ピリジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3ClIN
CAS番号:
分子量:
239.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
71-81 °C
官能基
chloro
iodo
SMILES記法
Clc1ccncc1I
InChI
1S/C5H3ClIN/c6-4-1-2-8-3-5(4)7/h1-3H
InChI Key
GPFGRYFMMHDHGA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
775576-BULK:
775576-1G:4548174000946
775576-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)