Merck
775142
Sigma-Aldrich
Methyl 5-bromo-1H-indazole-6-carboxylate
95%
別名:
5-Bromo-1H-indazole-6-carboxylic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7BrN2O2
CAS番号:
分子量:
255.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
官能基
bromo
ester
SMILES記法
COC(=O)c1cc2[nH]ncc2cc1Br
InChI
1S/C9H7BrN2O2/c1-14-9(13)6-3-8-5(2-7(6)10)4-11-12-8/h2-4H,1H3,(H,11,12)
InChI Key
OMGXGABLIDYSNN-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
775142-1G:
775142-BULK:
775142-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)