Merck
774839
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetrahydro-4-methylquinoline-6-carboxylic acid
96%
別名:
4-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H13NO2
CAS番号:
分子量:
191.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
171-175 °C
SMILES記法
CC1CCNc2ccc(cc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO2/c1-7-4-5-12-10-3-2-8(11(13)14)6-9(7)10/h2-3,6-7,12H,4-5H2,1H3,(H,13,14)
InChI Key
QOQHRSQQPZYCGY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
774839-VAR:
774839-BULK:
774839-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)