Merck
774480
Sigma-Aldrich
6-Fluoroquinoline-2-carboxaldehyde
96%
別名:
6-Fluoroquinoline-2-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥11,860
¥11,860
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥11,860
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H6FNO
CAS番号:
分子量:
175.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥11,860
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
113-120 °C
官能基
aldehyde
fluoro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1cc2c(nc(cc2)C=O)cc1
InChI
1S/C10H6FNO/c11-8-2-4-10-7(5-8)1-3-9(6-13)12-10/h1-6H
InChI Key
JDQMJKKGPXPPOJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
774480-1G:
774480-BULK:
774480-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)