Merck
773956
Sigma-Aldrich
Barium phosphate
powder, -200 mesh, 99.9% trace metals basis
別名:
Barium orthophosphate, Tribarium diphosphate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥15,500
¥15,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥15,500
About This Item
化学式:
Ba3(PO4)2
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥15,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
powder
粒径
-200 mesh
mp
>300 °C
SMILES記法
[Ba++].[Ba++].[Ba++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Ba.2H3O4P/c;;;2*1-5(2,3)4/h;;;2*(H3,1,2,3,4)/q3*+2;;/p-6
InChI Key
WAKZZMMCDILMEF-UHFFFAOYSA-H
関連するカテゴリー
詳細
Barium Phosphate is an alkaline earth phosphate and exhibits properties such as low dispersion, high refractive index, low melting and low glass transition temperature, high transparency to ultraviolet light, high thermal expansion coefficient. Barium phosphate glasses show a wide range of glass formation regions and more homogeneity than other alkali earth phosphate glasses.[1]
アプリケーション
Barium phosphate may find uses in a variety of industrial applications, including optical applications like host glasses for pulsed lasers, preparation of glasses with special properties and solders for glass to glass bonding.[1] As a proton conducting glass it is maybe used in development of hydrogen sensors/fuel sensors.[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
773956-25G:4548173953625
773956-BULK:
773956-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Optimization of melt quenching process for refractive index of barium phosphate glasses using Taguchi method
Narayanan MK, Shashikala HD
Procedia Materials Science, 5, 303-310 (2013)
Study of barium phosphate proton conducting glasses with MgO addition
Deshpande V.K., Tiple S.R.
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2 (2009)