Merck
773824
Sigma-Aldrich
2,9-Diheptylanthra[2,1,9-def:6,5,10-def′]diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)tetrone
99%
別名:
N,N′-Diheptyl-3,4,9,10-perylenedicarboximide, HepPTC, PDI-C7
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C38H38N2O4
CAS番号:
分子量:
586.72
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
形状
powder
mp
207-214 °C
λmax
254 nm in dichloromethane
半導体特性
N-type (mobility=1.4x10−2 cm2/V·s)
SMILES記法
CCCCCCCN1C(=O)c2ccc3c4ccc5C(=O)N(CCCCCCC)C(=O)c6ccc(c7ccc(C1=O)c2c37)c4c56
InChI
1S/C38H38N2O4/c1-3-5-7-9-11-21-39-35(41)27-17-13-23-25-15-19-29-34-30(38(44)40(37(29)43)22-12-10-8-6-4-2)20-16-26(32(25)34)24-14-18-28(36(39)42)33(27)31(23)24/h13-20H,3-12,21-22H2,1-2H3
InChI Key
WXLGICNTPAGZCR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
High electron transporting character; Perylenebis(dicarboximide)s (PDIs) can be used as n-type materials for organic fieldeffect transistors (OFETs);
Good optical properties; it can also be used for solution-processed organic phototransistors (OPTs);
Excellent candidates as electron accepting building blocks for organic photovoltaics (OPVs).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
773824-VAR:
773824-1G:
773824-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dual carrier traps related hysteresis in organic inverters with polyimide-modified gate-dielectrics
Applied Physics Letters, 96, 153302/1-153302/3 (2010)
Geometry and Electronic Coupling in Perylenediimide Stacks: Mapping Structure-Charge Transport Relationships
Journal of the American Chemical Society, 132, 1739-1739 (2010)
資料
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.
Zhenan Bao教授(Stanford University)が、有機電界効果トランジスタ(OFET)用の本質的に伸縮可能な高分子半導体を開発するための5つの手法を紹介します。
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.
溶液処理塗布した後、高品質のペンタセン膜に熱的に変換することが可能な「可溶性ペンタセン前駆体」についてご紹介します。
すべて表示