Merck
772682
Sigma-Aldrich
3-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridazine
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H2ClF3N2
CAS番号:
分子量:
182.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
55-59 °C
官能基
chloro
fluoro
SMILES記法
FC(F)(F)c1ccc(Cl)nn1
InChI
1S/C5H2ClF3N2/c6-4-2-1-3(10-11-4)5(7,8)9/h1-2H
InChI Key
AZNKQIFEMQHORS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
772682-500MG:
772682-BULK:
772682-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)