Merck
77008
Sigma-Aldrich
3-ペンテンニトリル
technical, ≥90% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH=CHCH2CN
CAS番号:
分子量:
81.12
Beilstein:
1737881
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
technical
アッセイ
≥90% (GC)
屈折率
n20/D 1.422
bp
141-145 °C (lit.)
密度
0.842 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
C\C=C\CC#N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)