フォーム
amorphous
原料比
lactide:glycolide 75:25
粘度
0.32-0.44 dL/g
転移温度
Tg 44-50 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O2C(C(=O)OC(C2=O)C)C.O1CC(=O)OCC1=O
InChI
1S/C6H8O4.C4H4O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3;5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-4H,1-2H3;1-2H2
InChI Key
LCSKNASZPVZHEG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
769800-1G:
769800-VAR:
769800-BULK:
769800-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
マイクロ流体技術を利用した、薬物送達用に設計されたナノ担体として知られるナノ材料のさまざまな調製法について解説します。