形状
amorphous
原料比
lactide:glycolide 50:50
分子量
Mw 7,000-17,000
劣化の時間枠
<3 months
粘度
0.16-0.24 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C, Ubbelohde) (size 0c glass capillary viscometer)
転移温度
Tg 42-46 °C
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
また、ナロキソン塩酸送達用の対照放出製剤の調製にも使用できます。
特徴および利点
- 生体適合性
- 生分解性
- ほぼあらゆる形状・大きさに加工可能
- 調整可能な機械的特性
WGK
WGK 3
Jan Code
719889-VAR:
719889-BULK:
719889-5G:
719889-1G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Interest in utilizing biodegradable polymers for biomedical applications has grown since the 1960s.
ラクチドとグリコリドからなる生分解性ホモポリマー/共重合体(RESOMER)の構造、性質、応用について解説しています。
Synthetic aliphatic polyesters dominate resorbable biomaterials in clinical use.
ポリラクチド、ポリ(ラクチド-co-グリコリド)、ポリカプロラクトンなどの脂肪族ポリエステルやこれらの共重合体は、多様な合成生分解性高分子を代表する化合物で、医療用に広く研究されており、市販もされています。