769487
別名:
ジルコニア
1 of 10
BMSD113260
Benchmark Zirconium Oxide Bulk Beads
Sigma-Aldrich
230693
酸化ジルコニウム(IV)
BMSIPD960015ZOB
BeadBlaster™ 96 Zirconium Oxide Grinding Ball
643122
Zirconium(IV) oxide
SAFC
1.00805
Titanium(IV) oxide
M0512
メチルセルロース
914940
Cerium Zirconium Oxide Milled Nanofiber (Ce:Zr ratio 50:50)
774529
酸化チタン(IV)
Z273619
固体ガラスビーズ
769371
pellets
13.5 mm × 9.5 mm
≤0.1% PBB (polybrominated biphenyls)≤0.1% PBDE (polybrominated diphenyl ethers)
5000 °C (lit.)
2700 °C (lit.)
5.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Cd: ≤0.01%Co: ≤0.0005%Cr: ≤0.002%Cu: ≤0.001%Fe: ≤0.01%Hg: ≤0.1%Pb: ≤0.1%Ti: ≤0.2%V: ≤0.005%
O=[Zr]=O
1S/2O.Zr
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
769487-50G: 769487-VAR: 769487-BULK: 769487-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。