Merck
768723
Sigma-Aldrich
3-Butenyl 2-(dodecylthiocarbonothioylthio)-2-methylpropionate
97%
別名:
-ene functional CTA, alkene RAFT agent, butene RAFT agent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H38O2S3
分子量:
418.72
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.526
密度
1.011 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=CCCOC(C(C)(C)SC(SCCCCCCCCCCCC)=S)=O
InChI
1S/C21H38O2S3/c1-5-7-9-10-11-12-13-14-15-16-18-25-20(24)26-21(3,4)19(22)23-17-8-6-2/h6H,2,5,7-18H2,1,3-4H3
InChI Key
PJYDHYBGYFGBRC-UHFFFAOYSA-N
詳細
Functionalized RAFT agent for controlled radical polymerization; especially suited for the polymerization of styrene; acrylate and acrylamide monomers. Butene can be used to react with thiols for thiol-ene ligation or cyclopentadiene/furan to form norbornene structures for eventual ROMP reactions. This can also be used Chain Transfer Agent (CTA)
Need help choosing the correct RAFT Agent? Please consult the RAFT Agent to Monomer compatibility table.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
768723-1G:
768723-VAR:
768723-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.
ペプチドやタンパク質のような生体高分子に合成ポリマーを結合させて修飾することで、特性が強化された極めて高度な新しい種類の生体材料が得られています。