Merck
768200
Sigma-Aldrich
[Di(1-adamantyl)-2-dimethylaminophenylphosphine]gold(I) bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
97%
別名:
Me-Dalphos-AuNTf2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H40AuF6N2O4PS2
分子量:
898.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
core: gold
reagent type: catalyst
mp
177-215 °C (Decomposition)
SMILES記法
CN(C)C1=CC=CC=C1P([C@@]2(C3)C[C@]4([H])C[C@@]3([H])C[C@@](C2)([H])C4)[C@]56C[C@]7([H])C[C@](C[C@](C7)([H])C6)([H])C5.[Au]N(S(=O)(C(F)(F)F)=O)S(=O)(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C28H40NP.C2F6NO4S2.Au/c1-29(2)25-5-3-4-6-26(25)30(27-13-19-7-20(14-27)9-21(8-19)15-27)28-16-22-10-23(17-28)12-24(11-22)18-28;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/h3-6,19-24H,7-18H2,1-2H3;;/q;-1;+1/t19-,20+,21-,22-,23+,24-,27-,28-;;
InChI Key
NUVWBEADMRTXIV-BAWKCOTESA-N
アプリケーション
Gold catalyst for cross coupling
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
768200-100MG:
768200-500MG:
768200-VAR:
768200-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)