安全性情報
608947
Sigma-Aldrich
藻類アミノ酸混合物-15N
98 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % 15N
フォーム
solid
利用可能性
not available in Japan
テクニック
bio NMR: suitable
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
本製品は藍藻類から抽出した16種類のアミノ酸を含みます。本製品はグルタミン、アスパラギン、システイン、トリプトファンを含みません。
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
608947-BULK:
608947-1G:
608947-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Martin Kaltenbrunner et al.
Nature communications, 3, 770-770 (2012-04-05)
Application-specific requirements for future lighting, displays and photovoltaics will include large-area, low-weight and mechanical resilience for dual-purpose uses such as electronic skin, textiles and surface conforming foils. Here we demonstrate polymer-based photovoltaic devices on plastic foil substrates less than 2