Merck
767557
Sigma-Aldrich
ポリエチレングリコールメチルエーテルアジド
average Mn 400
別名:
Methoxypolyethylene glycol azide, PEG N3, azido mPEG, mPEG azide, mPEG-N3, methoxyPEG azide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
形状
liquid
分子量
PEG average Mn 350 (n~8)
average Mn 400
屈折率
n20/D 1.458
密度
1.105 g/mL at 25 °C
Ω末端
azide
α末端
methoxy
保管温度
2-8°C
アプリケーション
PEG functionalized with azide is commonly used in copper-mediated ligation (click chemistry). PEG of this molecular weight should remain amorphous at room temperature.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
767557-BULK:
767557-VAR:
767557-1ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.
酸化鉄ナノスフェアやナノキューブの設計、合成法について評価し、バイオセンサへの応用や二元金属系ナノ粒子について議論しました。
PEG-PLysとその化学修飾体を用いて調製される核酸医薬内包PICについて、解説いただきました。
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.
すべて表示