Merck
766518
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoroethoxyamine hydrochloride
別名:
O-(2,2,2-Trifluoroethyl)hydroxylamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥14,960
¥14,960
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥14,960
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H5ClF3NO
CAS番号:
分子量:
151.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥14,960
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
mp
161-163 °C
官能基
fluoro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NOCC(F)(F)F.Cl
InChI
1S/C2H4F3NO.ClH/c3-2(4,5)1-7-6;/h1,6H2;1H
InChI Key
MIQJCHKNVAHUGJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
766518-BULK:
766518-250MG:
766518-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)