安全性情報
766178
Sigma-Aldrich
Triphenylbenzyloxymethylphosphonium chloride
97%
別名:
(Benzyloxymethyl)triphenylphosphonium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥90,300
¥90,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥90,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H24ClOP
CAS番号:
分子量:
418.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.22
¥90,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
168-174 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[P+](COCc4ccccc4)(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1.[Cl-]
InChI
1S/C26H24OP.ClH/c1-5-13-23(14-6-1)21-27-22-28(24-15-7-2-8-16-24,25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26;/h1-20H,21-22H2;1H/q+1;/p-1
InChI Key
GJPGLLAXZTYTFW-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
766178-BULK:
766178-VAR:
766178-25G:
766178-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)