Merck
765929
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-DL-cysteine-2,3-13C2,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 98% (CP)
別名:
NAC-13C2,15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C2C3H915NO3S
分子量:
166.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
106-108 °C
アプリケーション
peptide synthesis
質量シフト
M+3
保管温度
2-8°C
SMILES記法
S[13CH2][13CH]([15NH]C(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/i2+1,4+1,6+1
InChI Key
PWKSKIMOESPYIA-OCJBEUKVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
765929-BULK:
765929-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)