Merck
765775
Sigma-Aldrich
1,1,1-Trifluoro-3-methyl-2-butanol
95%
別名:
3-Methyl-1,1,1-trifluoro-2-butanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9F3O
CAS番号:
分子量:
142.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.354
bp
98-104 °C
密度
1.149 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
hydroxyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)C(O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H9F3O/c1-3(2)4(9)5(6,7)8/h3-4,9H,1-2H3
InChI Key
FPIWJHHQCNHQIC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
73.4 °F
引火点(℃)
23 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
765775-BULK:
765775-1G:
765775-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)