764701
2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 5-[4-(1,2,4,5-tetrazin-3-yl)benzylamino]-5-oxopentanoate
≥90%
別名:
5-Oxo-5-[[[4-(1,2,4,5-tetrazin-3-yl)phenyl]methyl]amino]pentanoic acid 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, Benzylamino tetrazine N-hydroxysuccinimidyl ester, Benzylaminotetrazine-NHS, Bz-Tz-NHS
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥90%
形状
solid
反応適合性
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
官能基
NHS ester
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(CCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O)NCC(C=C2)=CC=C2C3=NN=CN=N3
InChI
1S/C18H18N6O5/c25-14(2-1-3-17(28)29-24-15(26)8-9-16(24)27)19-10-12-4-6-13(7-5-12)18-22-20-11-21-23-18/h4-7,11H,1-3,8-10H2,(H,19,25)
InChI Key
QDUUJWMNSUXICN-UHFFFAOYSA-N
Jan Code
764701-BULK:
764701-1MG:
764701-5MG:
764701-25MG:
764701-VAR:
試験成績書(COA)