Merck
212970
Sigma-Aldrich
2-(ブロモメチル)アクリル酸
98%
別名:
α-(Bromomethyl)acrylic acid, 2-(Bromomethyl)-2-propenoic acid, Bromomethylacrylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥6,580
10 G
¥30,500
¥6,580
出荷予定日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥6,580
10 G
¥30,500
About This Item
化学式:
CH2=C(CH2Br)COOH
CAS番号:
分子量:
164.99
Beilstein:
2426204
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥6,580
出荷予定日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
70-73 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)C(=C)CBr
InChI
1S/C4H5BrO2/c1-3(2-5)4(6)7/h1-2H2,(H,6,7)
InChI Key
NOOYFQLPKUQDNE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
アルデヒドやケトンと反応し、α-メチレン-ブチロラクトン類を生成します。[1] メトトレキサ-ト類似体の合成に用いられます[2]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
212970-1G:
212970-BULK:
212970-10G:
212970-VAR:
212970-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Abraham et al.
Journal of medicinal chemistry, 34(1), 222-227 (1991-01-01)
Five analogues of methotrextate (MTX), 10-deazaaminopterin (10-DAM), and 10-ethyl-10-deazaaminopterin (10-EDAM) in which the glutamate moiety was replaced by either a gamma-methyleneglutamate or beta-hydroxyglutamate were synthesized and evaluated for their antifolate activity. These analogous are 4-amino-4-deoxy-N10-methylpteroyl-beta-hydroxyglutamic acid (1), 4-amino-4-deoxy-10-deazapteroyl-beta-hydroxyglutamic acid (2)
Synthesis, 530-530 (1990)