764493
5-[4-(1,2,4,5-Tetrazin-3-yl)benzylamino]-5-oxopentanoic acid
97%
別名:
5-Oxo-5-[[[4-(1,2,4,5-tetrazin-3-yl)phenyl]methyl]amino]pentanoic acid, Benzylamino tetrazine acid, Bz-Tz-acid
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
mp
163-170 °C (decomposition)
官能基
carboxylic acid
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(CCCC(NCC(C=C1)=CC=C1C2=NN=CN=N2)=O)=O
InChI
1S/C14H15N5O3/c20-12(2-1-3-13(21)22)15-8-10-4-6-11(7-5-10)14-18-16-9-17-19-14/h4-7,9H,1-3,8H2,(H,15,20)(H,21,22)
InChI Key
KWNYIZNORNUUJQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
764493-VAR:
764493-10MG:
764493-25MG:
764493-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック