Merck
763306
Sigma-Aldrich
4,4′-Diiodo-2,2′-dimethyl-1,1′-biphenyl
97%
別名:
4,4′-Diiodo-2,2′-dimethylbiphenyl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H12I2
CAS番号:
分子量:
434.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
95-100 °C
SMILES記法
Cc1cc(I)ccc1-c2ccc(I)cc2C
InChI
1S/C14H12I2/c1-9-7-11(15)3-5-13(9)14-6-4-12(16)8-10(14)2/h3-8H,1-2H3
InChI Key
WHFMNDMHTIOIMS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
763306-1G:4548174000687
763306-VAR:
763306-BULK:
試験成績書(COA)