アッセイ
98% (HPLC)
形状
powder or crystals
mp
60-65 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCSC(=S)SC(C)C(=O)Oc1cc(OC(=O)C(C)SC(=S)SCCCCCCCCCCCC)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C39H62O6S6/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-48-38(46)50-30(3)36(42)44-33-27-32(35(40)41)28-34(29-33)45-37(43)31(4)51-39(47)49-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2/h27-31H,5-26H2,1-4H3,(H,40,41)
InChI Key
GOLRGLNMILBFFI-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
763071-VAR:
763071-1G:
763071-BULK:
763071-5G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.
ペプチドやタンパク質のような生体高分子に合成ポリマーを結合させて修飾することで、特性が強化された極めて高度な新しい種類の生体材料が得られています。