Merck
762989
Sigma-Aldrich
N,N-Diethyl-d10-formamide
98 atom % D, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5D10HNO
分子量:
111.21
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
フォーム
liquid
質量シフト
M+10
SMILES記法
[H]C(N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C5H11NO/c1-3-6(4-2)5-7/h5H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
InChI Key
SUAKHGWARZSWIH-MWUKXHIBSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 1
引火点(°F)
140.0 °F - closed cup
引火点(℃)
60 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)