Merck
762776
Sigma-Aldrich
1,12-Bis((1-methylbenzimidazolium)-3-yl)dodecane dibromide
97%
別名:
3,3′-(Dodecane-1,12-diyl)bis(1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-3-ium) bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H40Br2N4
分子量:
592.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
mp
192-197 °C
SMILES記法
[Br-].[Br-].Cn1c[n+](CCCCCCCCCCCC[n+]2cn(C)c3ccccc23)c4ccccc14
InChI
1S/C28H40N4.2BrH/c1-29-23-31(27-19-13-11-17-25(27)29)21-15-9-7-5-3-4-6-8-10-16-22-32-24-30(2)26-18-12-14-20-28(26)32;;/h11-14,17-20,23-24H,3-10,15-16,21-22H2,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI Key
JYLHYZQULXGKCH-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
Highly efficient catalyst for the benzoin reaction
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
762776-VAR:
762776-5G:
762776-BULK:
762776-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ken-ichi Iwamoto et al.
Organic & biomolecular chemistry, 6(5), 912-915 (2008-02-23)
Benzoin reactions are catalyzed effectively by a methylene-bridged bis(benzimidazolium) salt to yield alpha-hydroxy ketones, and the reactions proceed in water as the aqueous medium under mild conditions.