Merck
761265
Sigma-Aldrich
2′-Dicyclohexylphosphino-2-methoxy-1-phenylnaphthalene
97%
別名:
Dicyclohexyl(2-(2-methoxynaphthalen-1-yl)phenyl)phosphine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H35OP
CAS番号:
分子量:
430.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: ligand
mp
155-160 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
COc1ccc2ccccc2c1-c3ccccc3P(C4CCCCC4)C5CCCCC5
InChI
1S/C29H35OP/c1-30-27-21-20-22-12-8-9-17-25(22)29(27)26-18-10-11-19-28(26)31(23-13-4-2-5-14-23)24-15-6-3-7-16-24/h8-12,17-21,23-24H,2-7,13-16H2,1H3
InChI Key
JOSMCDDTSORSFI-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
761265-1G:
761265-BULK:
761265-5G:
761265-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)