Merck
760544
Sigma-Aldrich
6-Chloro-1H-benzimidazole-2-carboxylic acid monohydrate
97%
別名:
5-Chloro-1H-benzimidazole-2-carboxylic acid, 5-Chlorobenzimidazole-2-carboxylic acid, 6-Chlorobenzimidazole-2-carboxylic acid, 5-Chloro-1H-benzimidazole-2-carboxylic acid monohydrate, 5-Chlorobenzimidazole-2-carboxylic acid monohydrate, 6-Chlorobenzimidazole-2-carboxylic acid monohydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H5ClN2O2 · H2O
CAS番号:
分子量:
214.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
156-161 °C
官能基
carboxylic acid
chloro
SMILES記法
ClC1=CC2=C(N=C(C(O)=O)N2)C=C1.O
InChI
1S/C8H5ClN2O2.H2O/c9-4-1-2-5-6(3-4)11-7(10-5)8(12)13;/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13);1H2
InChI Key
GSFFORBRGSPAKD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
760544-BULK:
760544-1G:
760544-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)