Merck
760315
Sigma-Aldrich
Imidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxaldehyde
97%
別名:
5-Formylimidazo[1,2-a]pyridine, Imidazo[1,2-a]pyridine-5-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6N2O
CAS番号:
分子量:
146.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
123-126 °C
官能基
aldehyde
SMILES記法
O=Cc1cccc2nccn12
InChI
1S/C8H6N2O/c11-6-7-2-1-3-8-9-4-5-10(7)8/h1-6H
InChI Key
IZZPLXLDWJCBDF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
760315-500MG:
760315-BULK:
760315-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)