Merck
75854
Sigma-Aldrich
D-Homophenylalanine ethyl ester hydrochloride
≥98.0% (HPLC)
別名:
(-)-エチル(R)-2-アミノ-4-フェニルブチラート 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H17NO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
243.73
Beilstein:
8937583
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -38.0±2.0°, c = 1 in H2O
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Cl.CCOC(=O)[C@H](N)CCc1ccccc1
InChI
1S/C12H17NO2.ClH/c1-2-15-12(14)11(13)9-8-10-6-4-3-5-7-10;/h3-7,11H,2,8-9,13H2,1H3;1H/t11-;/m1./s1
InChI Key
PTFKZMFFSIYCOV-RFVHGSKJSA-N
アプリケーション
D-Homophenylalanine ethyl ester hydrochloride may be used to synthesize (R)-2-amino-4-phenylbutan-1-ol, an intermediate for 2,6-bis[(4R)-4,5-dihydro-4-(2-phenylethyl)-2-oxazolyl]pyridine ligand.[1]
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
75854-BULK:
75854-100G:
75854-VAR:
75854-1KG:
75854-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of Chiral Pyridine Bis (Oxazoline) Ligands for Nickel?Catalyzed Asymmetric Negishi Cross?Couplings of Secondary Allylic Chlorides with Alkylzincs: 2, 6?Bis [(4R)?4, 5?Dihydro?4?(2?Phenylethyl)?2?Oxazolyl]?Pyridine
Lou S and Fu GC
Organic Syntheses, 310-316 (2010)