Merck
758345
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-(hydroxymethylene)-1-cyclohexene-1-carboxaldehyde
≥95%
別名:
2-Chloro-1-formyl-3-(hydroxymethylene)-1-cyclohexene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H9ClO2
CAS番号:
分子量:
172.61
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95%
フォーム
solid
mp
113-116 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
ClC1=C(C([H])=O)CCC/C1=C([H])/O
InChI
1S/C8H9ClO2/c9-8-6(4-10)2-1-3-7(8)5-11/h4-5,10H,1-3H2/b6-4-
InChI Key
JWUQFQYYMGMPKE-XQRVVYSFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
758345-BULK:
758345-1G:
758345-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Jing Xing et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 20(2), 668-672 (2019-08-07)
Currently, optical probes with near-infrared (NIR) fluorescence are of great interest in chemical biology. In the present study, we designed and synthesized a novel NIR fluorescent probe, IR789. IR789 has high selectivity and sensitivity for living cells imaging. The stronger