Merck
758167
Sigma-Aldrich
2-ethynylthiophene
90%
別名:
2-Acetylenylthiophene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4S
CAS番号:
分子量:
108.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
90%
屈折率
n20/D 1.580
密度
1.139 g/mL at 25 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
C#Cc1cccs1
InChI
1S/C6H4S/c1-2-6-4-3-5-7-6/h1,3-5H
InChI Key
LWISLHRIEATKTM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
108.0 °F
引火点(℃)
42.2 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
758167-500MG:
758167-VAR:
758167-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)