Merck
758116
Sigma-Aldrich
2,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyde
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8O4
CAS番号:
分子量:
168.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
148-153 °C
官能基
aldehyde
SMILES記法
COc1cc(C=O)c(O)cc1O
InChI
1S/C8H8O4/c1-12-8-2-5(4-9)6(10)3-7(8)11/h2-4,10-11H,1H3
InChI Key
ZFZAFNQYRZGWNK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
758116-500MG:
758116-BULK:
758116-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)