Merck
757845
Sigma-Aldrich
ポリ(エチレングリコール) 2-メルカプトエチルエーテル酢酸
average Mn 5,000 (n~110), cross-linking reagent amine reactive, cross-linking reagent thiol reactive
別名:
チオPEG, チオール-PEG-カルボン酸塩, チオール-PEG-酸, メルカプトPEG酸, メルカプトポリオキシエチレン酢酸, メルカプトポリ(エチレングリコール)カルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HSC2H4O(C2H4O)nCH2CO2H
CAS番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
ポリ(エチレングリコール) 2-メルカプトエチルエーテル酢酸, PEG average Mn 5,000 (n~110)
形状
solid
品質水準
分子量
PEG average Mn 5,000 (n~110)
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
転移温度
Tm 50-54 °C
Ω末端
thiol
α末端
carboxylic acid
ポリマー構造
shape: linear
functionality: heterobifunctional
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • バイオコンジュゲーション
  • 薬物送達
  • PEGハイドロゲル
  • 架橋剤
  • 表面機能化
報告されている用途には、バイオコンジュゲーション、薬物送達、PEGハイドロゲル、架橋剤、および表面機能化などがあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>604.4 °F
引火点(℃)
> 318 °C
適用法令
Jan Code
757845-BULK:
757845-500MG:
757845-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
クリックケミストリーは、非常に簡便で汎用性をもち、再生医療用途の複合材料足場を構築する上で生体直交性を示すことから、細胞培養および送達用の生体材料足場の分野に数々の技術改革をもたらしています。
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.