Merck
757152
Sigma-Aldrich
5-ブロモイソフタル酸
greener alternative
97%
別名:
5-ブロモ-1,3-ベンゼンジカルボン酸, 5-ブロモイソフタル酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H5BrO4
CAS番号:
分子量:
245.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
形状
solid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
270-275 °C
281-286 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
OC(=O)c1cc(Br)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H5BrO4/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
InChI Key
JATKASGNRMGFSW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • マグネシウム(II)ブロモイソフタレートビス(ピリジル)エタン配位ポリマーの調製
  • ニッケル(II)およびコバルト(II)ブロモイソフタレート配位ポリマーの調製
  • 銅ブロモイソフタレート・ビス(トリアゾリル)ブタン配位ポリマーの調製
  • イソフタル酸セシウム・クラウンエーテル錯体の調製
  • ジピリジル型共配位子による亜鉛およびカドミウムブロモイソフタレート重合錯体の水熱調製
Functionalizable MOF linker with an electron rich hetero atom.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
757152-BULK:
757152-1G:
757152-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hiroyasu Furukawa et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(35), 11650-11661 (2008-08-13)
Metal-organic polyhedra and frameworks (MOPs and MOFs) were prepared by linking square units M2(CO2)4 (M = Cu and Zn) with a variety of organic linkers designed to control the dimensionality (periodicity) and topology of the resulting structures. We describe the
Syntheses and characterization of nickel(II) and cobalt(II) coordination polymers based on 5-bromoisophthalate anion and bis(imidazole) ligands
Ma, L.-F.; et al.
CrystEngComm, 13, 4625-4634 (2011)
Liu; G-X.; et al.
Journal of Chemical Crystallography, 40, 283-283 (2010)