Merck
756784
Sigma-Aldrich
(Acetonitrile)[2-dicyclohexylphosphino-2′,4′,6′-triisopropylbiphenyl]gold(I) hexafluoroantimonate
別名:
XPhos Au(MeCN)SbF6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C35H52AuF6NPSb
CAS番号:
分子量:
950.48
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
形状
solid
反応適合性
core: gold
reagent type: catalyst
mp
133-136 °C
SMILES記法
CC#[N+][Au].F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)-c2ccccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C33H49P.C2H3N.Au.6FH.Sb/c1-23(2)26-21-30(24(3)4)33(31(22-26)25(5)6)29-19-13-14-20-32(29)34(27-15-9-7-10-16-27)28-17-11-8-12-18-28;1-2-3;;;;;;;;/h13-14,19-25,27-28H,7-12,15-18H2,1-6H3;1H3;;6*1H;/q;;+1;;;;;;;+5/p-6
InChI Key
PVKYSBDDIOTPED-UHFFFAOYSA-H
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Liver,Kidney
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
756784-1G:4548173312941
756784-BULK:
756784-VAR:
756784-250MG:4548173312934
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)