Merck
756679
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) oxide-scandia stabilized
greener alternative
scandia 10 mol %
別名:
Sc10SZ, ScSZ, Scandia-stabilized zirconia, Scandium zirconium oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(ZrO2)0.90(Sc2O3)0.10
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
含みます
<1 mol % Al2O3 as stabilizer (to prevent phase change at elevated temperatures.)
組成
scandia, 10 mol %
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
表面積
8-12 m2/g
不純物
<2.5% HfO2
粒径
0.5-0.7 μm
環境により配慮した代替製品カテゴリ
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more details.
アプリケーション
Zirconium(IV) oxide-scandia stabilized (Sc10SZ) (scandia 10 mol%) can be used for a variety of sustainable applications such as:
  • preparation of the scandium doped BaZrO3 based perovskites[1][2]
  • an electrolyte for the doping of bismuth oxide for application in solid oxide fuel cells (SOFCs)[3]
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
756679-BULK:
756679-VAR:
756679-5G:4548173924724
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bismuth oxide doped scandia-stabilized zirconia electrolyte for the intermediate temperature solid oxide fuel cells
Sarat S, et al.
Journal of Power Sources, 160(2), 892-896 (2006)
Dopant segregation and space charge effects in proton-conducting BaZrO3 perovskites
Shirpour M, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 116(3), 2453-2461 (2012)
Space charge depletion in grain boundaries of BaZrO3 proton conductors
Shirpour M, et al.
Solid State Ionics, 225(3), 304-307 (2012)