Merck
756660
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) oxide-scandia stabilized
greener alternative
contains 6 mol % scandia as stabilizer
別名:
Sc6SZ, ScSZ, Scandia-stabilized zirconia, Scandium zirconium oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(ZrO2)0.94(Sc2O3)0.06
CAS番号:
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NA.23
アッセイ
99% trace metals basis (purity excludes ~2% HfO2)
フォーム
powder
含みます
<1 mol % Al2O3 as stabilizer
6 mol % scandia as stabilizer
<2.5 mol % HfO2
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
表面積
8-10 m2/g
粒径
<0.6 μm
環境により配慮した代替製品カテゴリ
アプリケーション
Zirconium(IV) oxide-scandia stabilized (Sc10SZ) (6 mol% scandia) can be used for a variety of sustainable applications such as:
  • preparation of the of scandium doped BaZrO3 based perovskites(28)(29)
  • an electrolyte for the doping of bismuth oxide for application in solid oxide fuel cells (SOFCs)(30)
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
756660-5G:4548173363455
756660-VAR:
756660-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lakshmi, V.V.; Bauri, R.; Paul, S.
Materials Chemistry and Physics, 126, 741-741 (2011)
Badwal, S.P.S.; Ciacchi, F.T.; Milosevic, D.
Solid State Ionics, 91, 136-136 (2000)
Bismuth oxide doped scandia-stabilized zirconia electrolyte for the intermediate temperature solid oxide fuel cells
Sarat S, et al.
Journal of Power Sources, 160(2), 892-896 (2006)
Haering, C.; Roosen, A.; Schichl, H.; Schnoeller, M.
Solid State Ionics, 176, 261-261 (2005)
Space charge depletion in grain boundaries of BaZrO3 proton conductors
Shirpour M, et al.
Solid State Ionics, 225(3), 304-307 (2012)