Merck
755680
Sigma-Aldrich
Strontium aluminate
-100 mesh, 99.5% trace metals basis
別名:
Aluminum strontium oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥16,700
¥16,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥16,700
About This Item
化学式:
SrAl2O4
CAS番号:
分子量:
205.58
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥16,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99.5% trace metals basis
フォーム
powder
粒径
-100 mesh
SMILES記法
O=[Al]O[Sr]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.4O.Sr
InChI Key
YDLZPNUJQDLFBZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
755680-VAR:
755680-BULK:
755680-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhou; L.; Jiao; H.; He; D.
Materials Chemistry and Physics, 127, 227-227 (2011)
Matsuzawa; T.; Aoki; Y.; Takeuchi; N.; Murayama; Y.
Journal of the Electrochemical Society, 143, 2670-2670 (1996)
Kazin; P. E.; Poltavets; V. V.; Tretyakov; Y. D.; Jansen; M.; Freitag; B.; Mader; W.
Physica C, 280, 253-253 (1997)
Katsumata; T.; Sasajima; K.; Nabae; T.; Komuro; S.; Morikawa; T.
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 81, 413-413 (1998)
Toufic El Arnaout et al.
Scientific reports, 7(1), 6384-6384 (2017-07-27)
Scanning electron microscopy and X-ray microtomography are useful methods for high resolution shape imaging. Visible microscopy is also common, however, developing a low-cost and customizable system for surface and shape investigation of optically active particles is challenging. In this work
資料
酸化物、酸窒化物、窒化物などに少量の希土類や遷移金属元素をドープして合成した高性能無機材料を蛍光体とした、固体照明デバイスについて解説しました。
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.