Merck
M75608
Sigma-Aldrich
2-メチルピラジン
≥99%
別名:
2-Methyl-1,4-diazine, Monomethylpyrazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H6N2
CAS番号:
分子量:
94.11
Beilstein:
105778
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.504 (lit.)
bp
135 °C/761 mmHg (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
密度
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cnccn1
InChI
1S/C5H6N2/c1-5-4-6-2-3-7-5/h2-4H,1H3
InChI Key
CAWHJQAVHZEVTJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
2-メチルピラジンは、抗結核薬であるピラジンアミドの合成において主要中間体として使用されるアルキル置換ピラジンです。
アプリケーション
2-メチルピラジンは、次の用途で使用できます。
  • 配位ポリマー[Ag(CF3CO2)(2-Me-Pyz)]を調節するためのリガンドとして。2-Me-Pyzは2-メチルピラジンを指します。
  • MoVPO触媒を使用するアンモ酸化反応を介して2-シアノピラジンを調製するために。
  • 室温で青色発光する蛍光銀(I)-サッカリン酸複合体の合成においてリガンドとして。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
122.0 °F - closed cup
引火点(℃)
50 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M75608-100G:
M75608-BULK:
M75608-VAR:
M75608-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Two fluorescent silver (I)--saccharinato complexes of 2-methylpyrazine and pyrazine-2-carboxamide with Ag?Ag interactions
Yilmaz VT, et al.
Inorganic Chemistry Communications, 11(11), 1330-1333 (2008)
2-Cyanopyrazine prepared from 2-methylpyrazine by catalytic ammoxidation on MoVPO catalyst
Chun H and Yong L
Chinese Journal of Chemical Engineering, 14(5), 670-675 (2006)
Coordination polymer of Ag trifluoroacetate with 2-methylpyrazine: Synthesis and structure of [Ag (CF3 CO2)(2-Me-Pyz)]
Kokunov YV and Gorbunova YE
Russian Journal of Coordination Chemistry, 32(11), 771-776 (2006)
Synthesis of 2-methylpyrazine from cyclocondensation of ethylene diamine and propylene glycol over promoted copper catalyst
Jing FL, et al.
Chinese Chemical Letters = Zhongguo Hua Xue Kuai Bao, 19(6), 752-755 (2008)
Bruna R Toledo et al.
Journal of chromatography. A, 1346, 1-7 (2014-05-03)
Solid-phase microextraction (SPME) using cross-linked polymeric ionic liquid (PIL)-based sorbent coatings was used to extract volatile aroma-related compounds from coffee samples. Several PIL-based coatings were screened alongside a commercial poly(acrylate) (PA) SPME coating. The best performing PIL-based SPME fiber, poly(1-vinyl-3-hexadecylimidazolium
プロトコル
2-エチル-3-メチルピラジンの分離、1-メチルピロール、2,3-ジメチルピラジン、2,5-ジメチルピラジン、2-エチルピラジン、98%以上、FG、2,3-ジエチルピラジン、2-メチルピラジン、二硫化炭素、ジメチルジスルフィド、2,6-ジメチルピラジン
Separation of various pyrazines and sulfur compounds including carbon disulfide and dimethyl disulfide.