Merck
754234
Sigma-Aldrich
Dichlorobis[(2,6-diisopropylphenyl)imido](1,2-dimethoxyethane)molybdenum(VI)
別名:
Bis(N-2,6-diisopropylaniline)dimethoxyethane molybdenum dichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H44Cl2MoN2O2
CAS番号:
分子量:
607.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
反応適合性
core: molybdenum
reagent type: catalyst
mp
130-135 °C
SMILES記法
COCCOC.CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N=[Mo](Cl)(Cl)=Nc2c(cccc2C(C)C)C(C)C
InChI
1S/2C12H17N.C4H10O2.2ClH.Mo/c2*1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13;1-5-3-4-6-2;;;/h2*5-9H,1-4H3;3-4H2,1-2H3;2*1H;/q;;;;;+2/p-2
InChI Key
HYZBNVVVUKPSEN-UHFFFAOYSA-L
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
754234-BULK:
754234-250MG:4548173924694
754234-1G:4548173924687
754234-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)