Merck
754099
Sigma-Aldrich
diF-TES-ADT
99% (HPLC)
別名:
2,8-ジフルオロ-5,11-ビス(トリエチルシリルエチニル)アントラジチオフェン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H36F2S2Si2
CAS番号:
分子量:
602.95
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
99% (HPLC)
損失
0.5 wt. % TGA, 290 °C
mp
193-198 °C
半導体特性
P-type (mobility=1 cm2/V·s)
SMILES記法
CC[Si](CC)(CC)C#Cc1c2cc3cc(F)sc3cc2c(C#C[Si](CC)(CC)CC)c4cc5cc(F)sc5cc14
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
754099-BULK:
754099-100MG:
754099-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)