Merck
753912
Sigma-Aldrich
SMDPPEH
sublimed, 97% (HPLC)
別名:
2,5-ジ-(2-エチルヘキシル)-3,6-ビス-(5''-n-ヘキシル-[2,2',5',2'']テルチオフェン-5-イル)-ピロロ[3,4-c]ピロール-1,4-ジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C58H72N2O2S6
CAS番号:
分子量:
1021.59
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
アッセイ
97% (HPLC)
フォーム
sublimed
損失
0.5 wt. % TGA, 370 °C
λmax
644 nm in methylene chloride
軌道エネルギー
HOMO 5.2 eV 
LUMO 3.7 eV 
OPVデバイス性能
ITO/PEDOT:PSS/SMDPPEH:PC71BM (1:1)/Al
  • Short-circuit current density (Jsc): 9.2 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.75 V
  • Fill Factor (FF): 0.44
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 3 %
ITO/PEDOT:PSS/SMDPPEH:PC71BM (3:7)/Al
  • Short-circuit current density (Jsc): 7.7 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.72 V
  • Fill Factor (FF): 0.41
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 2.4 %
ITO/PEDOT:PSS/SMDPPEH:PC71BM (7:3)/Al
  • Short-circuit current density (Jsc): 8.7 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.72 V
  • Fill Factor (FF): 0.35
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 2.2 %
半導体特性
P-type (mobility~10−4 cm2/V·s)
WGK
WGK 3
Jan Code
753912-VAR:
753912-BULK:
753912-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A low band gap, solution processable oligothiophene with a dialkylated diketopyrrolopyrrole chromophore for use in bulk heterojunction solar cells
Tamayo, A.; Dang, X.; Walker, B.; et al.
Applied Physics Letters, 94, 103301-103301 (2009)
資料
有機太陽電池や電界効果トランジスタへのDPP発色団を含んだ共役低分子化合物の応用について、紹介します。
Organic materials in optoelectronic devices like LEDs and solar cells are of significant academic and commercial interest.
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.
Zhenan Bao教授(Stanford University)が、有機電界効果トランジスタ(OFET)用の本質的に伸縮可能な高分子半導体を開発するための5つの手法を紹介します。
すべて表示
関連コンテンツ
ディスプレイや照明としての普及が進んでいる有機ELデバイスの、学術論文や解説書等では詳細に記述されない「実験」について、可能な限り一般化して紹介しています。