Merck
753637
Sigma-Aldrich
金ナノ粒子
40 nm diameter, OD 1, stabilized suspension in 0.1 mM PBS, reactant free
別名:
Au NP, 金コロイド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 ML
¥19,900
100 ML
¥62,700
¥19,900
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 ML
¥19,900
100 ML
¥62,700
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥19,900
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
フォーム
nanoparticles
suspension
濃度
~7.2E+10 particles/mL
OD
1
直径
40 nm
λmax
526-531 nm
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Au]
InChI
1S/Au
InChI Key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
金ナノ粒子(AuNP)、40 nmは、優れた表面化学と高い表面対体積比を備えた準動的コロイドナノ材料です。それらは、高い安定性、生体適合性、および低い毒性などの特性があり、生物学的用途に有用です。[1][2][3][4][5][6]
アプリケーション
AuNPは、生物医学、電気化学、およびエネルギーベースの装置などさまざまな用途に使用できます。それらは、薬物送達およびバイオセンシングベースの装置製造にも使用できます。 [1][2][3][4][5][6][7]
法的情報
CytoDiagnostics社の製品です。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
753637-BULK:
753637-VAR:
753637-100ML-PW:
753637-25ML:
753637-25ML-PW:
753637-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Gold Nanoparticles For Physics, Chemistry And Biology (Second Edition) (2012)
Guy Nir et al.
PLoS genetics, 14(12), e1007872-e1007872 (2018-12-27)
Chromosome organization is crucial for genome function. Here, we present a method for visualizing chromosomal DNA at super-resolution and then integrating Hi-C data to produce three-dimensional models of chromosome organization. Using the super-resolution microscopy methods of OligoSTORM and OligoDNA-PAINT, we
Gold nanoparticles for applications in cancer radiotherapy: Mechanisms and recent advancements
Her S, et al.
Advanced Drug Delivery Reviews, 109(6), 84-101 (2017)
Graphene-gold nanoparticles hybrid?synthesis, functionalization, and application in a electrochemical and surface-enhanced raman scattering biosensor
Khalil I, et al.
Materials, 9(6), 406-406 (2016)
Gold nanoparticles for applications in energy and environment: synthesis and characterization
Chen Y
Rare Metals, 30(1), 116-120 (2011)
資料
Steven J. Oldenburg, Ph.D. provides an overview of lateral flow diagnostic assays and discusses the use of ultra-bright reporter particles based on the unique optical properties of gold nanoshells that significantly increase the sensitivity of lateral flow immunoassays.
ラテラルフロー免疫測定の感度を大幅に向上させる金ナノシェルのユニークな光学特性に基づく超高輝度レポーター粒子の使用について解説します。
Sustainable energy sources with high production efficiency are crucial for meeting increasing energy demand.
高い生産効率を有する持続可能なエネルギー源は、高まるエネルギー需要を満たすために極めて重要です。
すべて表示
質問
1–10/13 質問  
  1. Are this gold nanoparticles citrate-stabilized?
    1 回答
    1. This product is citrate stabilized gold colloid in 0.1 mM PBS.
      役に立ちましたか?
  2. which size of particule is recommended for SERS?
    1 回答
    1. We do not have a specific particle size of Gold Nanoparticle (AuNP) that is recommended for Surface-Enhanced Raman Spectroscopy. It is recommended to refer to the chemical literature to see what other researchers have used for this application.
      To further discuss, we kindly ask you to navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Product Technical Inquires" under the Products Section with all the required information so that a member of our team can reach out to you to assist further. Thank you.
      役に立ちましたか?
  3. How do you attach gold nanoparticles to peptides and peptide conjugates?
    1 回答
    1. To view information on how to attach gold nanoparticles to peptides and peptide conjugates, please view the information in the reference - Rosenthal, S. J. and Wright, D. W. (Eds.). (2005), p. 91-92. NanoBiotechnology Protocols. New Jersey. Humana Press.
      役に立ちましたか?
  4. How do you attach gold nanoparticles to oligos?
    1 回答
    1. To attach gold nanoparticles to oligos please view the information in the attached reference - Bioconjug Chem. 2011 Apr 20;22(4):794-807. Epub 2011 Mar 28.
      役に立ちましたか?
  5. Which gold nanoparticle size should I choose for my application?
    1 回答
    1. The size of gold nanoparticle to use is very depandent upon the intended application. Generally, smaller particles offer better sensitivity in applications such as immunogold labeling due to less steric hindrance and the ability to bind more gold nanoparticles to the desired target. Small gold nanoparticles are less visible than larger particles, however, which must also be taken into account.As an application example, particles with a size between 30-50nm are particularly useful for the development of rapid tests such as lateral flow assays.
      役に立ちましたか?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  7. Can the Gold nanoparticles be frozen?
    1 回答
    1. No, the Gold nanoparticles should not be frozen.  If frozen, the gold nanoparticles will irreversibly aggregate, turning the solution clear.
      役に立ちましたか?
  8. How does the storage temperature relate to shipping conditions?
    1 回答
    1. The storage conditions that a Sigma-Aldrich catalog and label recommend for products are deliberately conservative. For many products, long-term storage at low temperatures will increase the time during which they are expected to remain in specification and therefore are labeled accordingly. Where short-term storage, shipping time frame, or exposure to conditions other than those recommended for long-term storage will not affect product quality, Sigma-Aldrich will ship at ambient temperature. The products sensitive to short-term exposure to conditions other than their recommended long-term storage are shipped on wet or dry ice. Ambient temperature shipping helps to control shipping costs for our customers. At any time, our customers can request wet- or dry-ice shipment, but the special handling is at customer expense if our product history indicates that the product is stable for regular shipment.
      役に立ちましたか?
  9. How do you attach gold nanoparticles to glass?
    1 回答
    1. To view the procedure on how to attach gold nanoparticles to glass please view information in the reference - Journal of Atomic, Molecular, and Optical PhysicsVolume 2012 (2012). Article ID 683830, 6 pagesdoi:10.1155/2012/683830
      役に立ちましたか?
  10. Do I need to wash my gold nanoparticles?
    1 回答
    1. For most applications, our gold nanoparticles can be used without any additional washing steps. If you have a sensitive application that requires additional washing the best way to do so is by either centrifugation or filtration.
      役に立ちましたか?
1–10/13 質問  