Merck
753572
Sigma-Aldrich
Sodium sulfite-34S
90 atom % 34S, 95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na234SO3
分子量:
127.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品753572は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
90 atom % 34S
品質水準
アッセイ
95% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
M+2
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-][34S]([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2/i;;4+2
InChI Key
GEHJYWRUCIMESM-FRWSWXKJSA-L
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
753572-10MG:
753572-VAR:
753572-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xiaojun Zhang et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(12), 3129-3134 (2015-03-11)
A highly selective and sensitive method was developed for the determination of tetrodotoxin (TTX) in marine organisms by immunoaffinity chromatography (IAC) purification coupled with ultrahigh performance liquid chromatography tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS). An IAC column was prepared and used to