Merck
752754
Sigma-Aldrich
Tetraisopropyl vinylidenediphosphonate
technical grade, 70%
別名:
VDPE, Vinylidene-1,1-diphosphonic acid tetraisopropyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H30O6P2
CAS番号:
分子量:
356.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
アッセイ
70%
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
SMILES記法
CC(C)OP(=O)(OC(C)C)C(=C)P(=O)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C14H30O6P2/c1-10(2)17-21(15,18-11(3)4)14(9)22(16,19-12(5)6)20-13(7)8/h10-13H,9H2,1-8H3
InChI Key
IPUAADANTWKVJD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
752754-VAR:
752754-1G:
752754-25G:
752754-BULK:
752754-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)