Merck
751340
Sigma-Aldrich
4-Stilbenecarboxylic acid
97%
別名:
4-(2-Phenylethenyl)benzoic acid, 4-Styrylbenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H12O2
CAS番号:
分子量:
224.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
248-253 °C
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(\C=C\c2ccccc2)cc1
InChI
1S/C15H12O2/c16-15(17)14-10-8-13(9-11-14)7-6-12-4-2-1-3-5-12/h1-11H,(H,16,17)/b7-6+
InChI Key
IAGXTPCOGVFRSQ-VOTSOKGWSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
751340-1G:
751340-BULK:
751340-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jakub Treml et al.
Biomolecules, 9(9) (2019-09-12)
The stilbenoids, a group of naturally occurring phenolic compounds, are found in a variety of plants, including some berries that are used as food or for medicinal purposes. They are known to be beneficial for human health as anti-inflammatory, chemopreventive