Merck
751332
Sigma-Aldrich
3-epi-25-ヒドロキシビタミンD3 (6,19,19-d3) 溶液
100 μg/mL in ethanol, 98 atom % D, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27D3H41O2
分子量:
403.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solution
濃度
100 μg/mL in ethanol
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
colorless
アプリケーション
detection
質量シフト
M+3
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]/C([2H])=C1CC[C@@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23-,24-,25+,27-/m1/s1/i1D2,12D
InChI Key
JWUBBDSIWDLEOM-BOFGWHLFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
3-epi-25-Hydroxyvitamin D3 [3-epi-25(OH)D3] or (C3-epimer) is a metabolite of vitamin D. It is an epimer of 25-hydroxyvitamin D3 which differs only at C-3 position wherein -OH group at C-3 carbon is in the α orientation rather than in the β orientation.[1]
3-epi-25-Hydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) is a deuterated vitamin D3 wherein C-6 and C-19 protons are replaced by deuterium.
アプリケーション
3-epi-25-Hydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) can be used as an analytical standard for the quantitative analysis of 3-epi-25-hydroxyvitamin D3 content in biological fluids via LC-MS/MS.[1]
包装
1 mL in ampule
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup - Solvent
引火点(℃)
14.0 °C - closed cup - Solvent
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
751332-BULK:
751332-1ML:
751332-1ML-PW:
751332-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Overestimation of 25-hydroxyvitamin D3 by increased ionisation efficiency of 3-epi-25-hydroxyvitamin D3 in LC-MS/MS methods not separating both metabolites as determined by an LC-MS/MS method for separate quantification of 25-hydroxyvitamin D3, 3-epi-25-hydroxyvitamin D3 and 25-hydroxyvitamin D2 in human serum
van den Ouweland JMW, et al.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 967, 195-202 (2014)